Learn More
Ansell Gants isolés en PVC à usage intensif ActivArmr™ Winter Monkey Grip™ 23-173
Code produit 12640782 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
11
Conditionnement:
12 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12640782 10 12 paires
12650782 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12640782 Fournisseur Ansell Code fournisseur 23173100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Le revêtement en PVC texturé protège les mains contre les abrasions et assure la répulence de l’eau, de l’huile et de la graisse. L’isolation en mousse reste flexible et permet de garder les mains au chaud dans les applications froides.
  • Le revêtement en PVC vinyle texturé protège les mains contre les abrasions et assure la répulence de l’eau, de l’huile et de la graisse
  • Le revêtement reste souple et flexible dans des conditions de froid
  • L’isolation en mousse permet de garder les mains au chaud
  • Capacités  de préhension améliorées lors de la manipulation d'objets lourds
  • Les doigts incurvés et le pouce d’aile augmentent le confort de l’utilisateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Coupe et couture
Coating Material PVC
Couleur Orange
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Entièrement texturés
Hand Spécifique
Matériau PVC
Type de produit Gants robustes
Dimensions 10
Norme EN388 3241B
À utiliser avec (application) Stockage à froid, réparation d’équipement, fabrication de métaux et entreposage
Type de manchette de gant Sécurité
Grip Design Texturés
Matériau de revêtement Coton
Doublure Doublés
Séries 23-173