Learn More
Activated Charcoal Norit™, CA1, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15667590 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 15667590
Marque: Honeywell-Fluka 978761KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Norit® CA1, from wood, chemically activated, powder
  • Norit est une marque déposée de Norit N.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Activated Charcoal Norit™
Note relative au nom Norit CA1
CAS 7440-44-0
Couleur Noir
pH 6 - 9
Odeur Odorless
Formule moléculaire C
Numéro MDL MFCD00133992
Quantité 1 kg
Numéro UN UN1362
Beilstein 4360473
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nom IUPAC carbone
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Poids de la formule 12.01g/mol