Learn More
Charbon actif, purum, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Activated Charcoal |
| Résidus d’allumage | ≤7.0% |
| Quantité | 1 kg |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 12.01g/mol |
| Qualité | purum |