Learn More
Draeger Safety Tube au charbon actif
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Ce tube suffit généralement pour l’échantillonnage dans la plage de mesure de la valeur limite
- Si des concentrations plus élevées de substances nocives sont attendues, le tube d’échantillonnage doit être inséré avec le débit d’air opposé à la flèche indiquant le débit (couche longue devant ; noter dans le dossier d’échantillonnage)
- Après l’échantillonnage, le tube doit être scellé avec les bouchons fournis en polyéthylène
- Adsorbat : composés organiques qui s’adsorbent sur le charbon activé
- Agent de sorption : Charbon de coquille de noix de coco
- Couche d’adsorption : 300 mg
- Couche de contrôle : 600 mg
Spécification
Spécification
| Description | Longueur du tube de 125 mm, diamètre extérieur de 7 mm, diamètre intérieur de 5 mm |
| Comprend | 300 mg et 700 mg de charbon |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Type de tube | Type B |