Learn More
Socorex™ Micropipette Acura™ manuelle 825
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
Description
- Réglage du volume intelligent, fiable et précis
- Résolution très fine du volume
- Réglage du volume d’une seule main
- Butées à déclic, tout en faisant tourner librement le bouchon du bouton du piston pour sécuriser la stabilité du réglage
- Activation sans effort
- Éjecteur de cônes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des cônes
- Système d'étalonnage par l’utilisateur Swift-set.
- Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage
- Certification CE
- Garantie de trois ans
Spécification
Spécification
| Précision | < ±6,0 à 2,0 %, < 5,0 à 1,5 % |
| Angle | 360 ° |
| Certifications/Conformité | EN ISO 8655, DIN 12650, bonnes pratiques de fabrication, bonnes pratiques de laboratoire, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE relative aux dispositifs médicaux |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Acura |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 0,1 à 2 μl |
| Comprend | Certificat d’étalonnage |
| Afficher plus |