Learn More
Socorex™ Macropipette Acura™ Electro936
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 5 ml
0,5 à 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Léger.
- Programme d’auto-apprentissage facile, intuitif.
- Grand affichage, lecture réversible droite / gauche.
- Moteur contrôlé par microprocesseur.
- Système d’échange rapide, chargement rapide, bloc-batterie rechargeable longue durée.
- Filtre de protection pour buse interchangeable.
- Adaptateurs pour pipette Pasteur et pointes de paille.
- Pour une justesse et une précision exceptionnelles.
Spécification
Spécification
| Précision | < ± 1,2 % - < ± 0,5, < 0,6 % - < 0,15 % - < 0,25 |
| Type de batterie | 4,8V NiMH |
| Certifications/Conformité | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Acura |
| Type | Macropipette électronique |
| Volume (métrique) | 0,25 à 5 ml |
| Affichage | LCD droite/gauche |
| Comprend | Certificat de contrôle qualité, échantillons de pointes de pipettes Qualitips™ et instructions d’utilisation. |
| Incréments | 0,05 ml |
| Afficher plus |