Learn More
Socorex™ Macropipette Acura™ Electro936
Ergonomique, cette macropipette électronique monocanal est livrée avec un certificat de CQ, des échantillons de pointes de pipettes Qualitips™ et des instructions d’utilisation. La macropipette Socorex™ Acura™ Electro936 se recharge rapidement et bénéficie d’une longue autonomie de travail.
Marque: Socorex™ 936.10
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Léger.
- Programme d’auto-apprentissage facile, intuitif.
- Grand affichage, lecture réversible droite / gauche.
- Moteur contrôlé par microprocesseur.
- Système d’échange rapide, chargement rapide, bloc-batterie rechargeable longue durée.
- Filtre de protection pour buse interchangeable.
- Adaptateurs pour pipette Pasteur et pointes de paille.
- Pour une justesse et une précision exceptionnelles.
Spécification
< 0,5 % - < 0,15 % - < 0,1 | |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |
1 | |
Macropipette électronique | |
LCD droite/gauche | |
0,05 ml | |
< 1,5Heures |
4,8V NiMH | |
Acura™ Electro™ 936 | |
Acura™ | |
0,5 à 10 ml | |
Certificat de contrôle qualité, échantillons de pointes de pipettes Qualitips™ et instructions d’utilisation. | |
1 de chaque | |
24 mois |