Learn More
Socorex™ Micropipettes à volume fixe Acura™ Manual 815
Code produit. 10263152
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
5 μl
10 μL
15 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl
100 μl
120 μl
150 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
600 μl
700 μl
750 μl
800 μl
900 μl
1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10263152
Marque: Socorex™ 815.0050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Micropipettes ultrafines et précises, réglées à un volume fixe pour faciliter la répétition des doses. Les micropipettes à volume fixe Socorex™ Acura™ manuelles 815 sont faciles à manipuler et ont une course de piston souple.
  • Pipette à volume fixe à déplacement d’air.
    • Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
    • Éjecteur de pointes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des pointes.
    • Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage.
    • Course du piston ultra-souple.
    • Disponible en plusieurs modèles de volume.
Spécification
Précision < ±0,7 %, < 0,5 %
Certifications/Conformité ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directive CE DIV 98/79 CEE (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro).
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Modèle Acura™ Manual 815
Type Micropipette
Volume (métrique) 50 μl
Quantité 1 unité
Garantie 36 mois