Learn More
Socorex™ Micropipettes à volume fixe Acura™ Manual 815
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
5 μl
10 μL
15 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl
100 μl
120 μl
150 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
600 μl
700 μl
750 μl
800 μl
900 μl
1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pipette à volume fixe à déplacement d’air.
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Éjecteur de pointes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des pointes.
- Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage.
- Course du piston ultra-souple.
- Disponible en plusieurs modèles de volume.
Spécification
Spécification
| Précision | < ±0,7 %, < 0,5 % |
| Certifications/Conformité | ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directive CE DIV 98/79 CEE (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro). |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Modèle | Acura™ Manual 815 |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Quantité | 1 unité |
| Garantie | 36 mois |