Learn More
Socorex™ Triopack de micropipettes Acura™ manuelle 825
Click to view available options
Volume (métrique):
0.5 à 10, 10 à 100, 100 à 1000 μl
10 à 100, 100 à 1 000 μl, 0,5 à 5,0 ml
10, 100, 1 000 μl
10, 50, 200 μl
100 à 1 000 μl, 0,5 à 5,0 ml, 1,0 à 10 ml
2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl
2, 10, 50 μL
2, 20, 200 μl
5 à 50, 20 à 200, 100 à 1 000 μl
Conditionnement:
1 kit
Description
- Forme ergonomique.
- Léger.
- Course du piston ultra-souple.
- Réglage intelligent et fiable du volume :
- Le réglage micrométrique de pointe est effectué en douceur et avec précision en tournant le bouton-poussoir.
- Les butées à déclic finement usinées et le bouchon rotatif libre empêchent toute modification de volume indésirable.
- L’affichage numérique du volume réglé à l’avant de l’instrument est facilement visible pendant le pipetage.
- Autoclavables.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 8655, DIN 12650, bonnes pratiques de fabrication, bonnes pratiques de laboratoire, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE relative aux dispositifs médicaux |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Gamme de produits | Acura |
| Type | Triopack de micropipettes |
| Volume (métrique) | 5 à 50, 20 à 200, 100 à 1 000 μl |
| Comprend | 3 micropipettes Acura™, manuel, échantillons de pointes, Qualitips™ 50/200/1 000μl |
| Quantité | 3/boîte |