Learn More
Socorex™ Triopack de micropipettes Acura™ manuelle 825
Code produit. 10680833
Click to view available options
Volume (métrique):
0.5 à 10, 10 à 100, 100 à 1000 μl
10 à 100, 100 à 1 000 μl, 0,5 à 5,0 ml
10, 100, 1 000 μl
10, 50, 200 μl
100 à 1 000 μl, 0,5 à 5,0 ml, 1,0 à 10 ml
2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl
2, 10, 50 μL
2, 20, 200 μl
5 à 50, 20 à 200, 100 à 1 000 μl
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10680833
Marque: Socorex™ 825.TRIO.P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Classiques et universels, ces micropipettes sont conçues pour toutes les applications et sont fournies dans une boîte de trois Sélection. Micropipettes Socorex™ Acura™ manuelles 825 - Les micropipettes Triopack sont conçues pour le confort et la robustesse.
  • Forme ergonomique.
  • Léger.
  • Course du piston ultra-souple.
  • Réglage intelligent et fiable du volume :
    • Le réglage micrométrique de pointe est effectué en douceur et avec précision en tournant le bouton-poussoir.
    • Les butées à déclic finement usinées et le bouchon rotatif libre empêchent toute modification de volume indésirable.
  • L’affichage numérique du volume réglé à l’avant de l’instrument est facilement visible pendant le pipetage.
  • Autoclavables.
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 8655, DIN 12650, bonnes pratiques de fabrication, bonnes pratiques de laboratoire, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE relative aux dispositifs médicaux
Autoclavable Autoclavable
Gamme de produits Acura
Type Triopack de micropipettes
Volume (métrique) 10, 100, 1 000 μl
Comprend 3 micropipettes Acura™, manuel, échantillons de pointes, Qualitips™ 10/100/1 000μl
Quantité 3/boîte