Learn More
Socorex™ Macropipette Acura™ Manual 835
Code produit. 10621324
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 ml
0,5 à 5 ml
Précision:
<± 1,5 à 0,6 %, <0,6 à 0,3 %
< ±1,5 à 0,5 %, < 0,5 à 0,2 %
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10621324
Marque: Socorex™ 835.02
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Équipée d’un mécanisme de réglage de précision permettant de régler le volume en continu jusqu’à une résolution de volume très précise. La macropipette Socorex™ Acura™ Acura™ manuelle 835 est conçue pour permettre le réglage du volume d’une seule main.
  • Réglage du volume intelligent, fiable et précis
  • Résolution très fine du volume
  • Réglage du volume d’une seule main
  • Butées à déclic, tout en faisant tourner librement le bouchon du bouton du piston pour sécuriser la stabilité du réglage
  • Activation sans effort
  • Éjecteur de cônes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des cônes
  • Système d’étalonnage par l’utilisateur Swift-set
  • Accueille un filtre de protection à buse en cellulose
  • Adaptateur de pipettes Pasteur disponible
  • Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage
  • Certification CE
  • Garantie de trois ans
Spécification
Précision < ±1,5 à 0,5 %, < 0,5 à 0,2 %
Certifications/Conformité EN ISO 8655, DIN 12650, bonnes pratiques de fabrication, bonnes pratiques de laboratoire, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE relative aux dispositifs médicaux
Autoclavable Autoclavable
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Acura
Type Macropipette
Volume (métrique) 0,2 à 2 ml
Comprend Certificat d’étalonnage
Quantité 1 unité
Garantie 3 ans