Learn More
Socorex™ Micropipettes multicanaux Acura™ manuelles 855
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
20 à 200 μl
40 à 350 μl
5 à 50 μl
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Réglage intelligent et fiable du volume.
- Affichage numérique de précision visible à tout moment.
- Éjecteur de pointes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des pointes.
- Système d'étalonnage par l’utilisateur Swift-set.
- Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage.
- la rotation à 360° du module volumétrique permet de sélectionner une position de travail optimale.
- Éjecteur de pointes réglable.
Spécification
Spécification
| Précision | < ±0,9 % - < ±0,7 %, < ±0,6 % - < ±0,3 % |
| Certifications/Conformité | ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directive CE IVD 98/79 EEC (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro). |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec | Microplaque |
| Modèle | Acura™ Manuel 855 |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Acura |
| Type | Micropipette multicanaux |
| Volume (métrique) | 20 à 200 μl |
| Afficher plus |