Learn More
Socorex™ Pipettes manuelles à volume variable Acura
Garantissez la stabilité de vos réglages lors du pipetage avec les pipettes manuelles à volume variable Socorex™ Acura. La précision de chaque unité a été mesurée pour garantir sa fiabilité à 0,5 μl et 1 μl.
284.00€ - 514.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Acura™ |
Quantité | 1 chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10630663
|
Socorex™
825.0050 |
5 à 50 μl |
290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10252012
|
Socorex™
825.0010Y |
1 à 10 μl |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10393412
|
Socorex™
825.0010 |
0,5 à 10 μl |
303.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10292102
|
Socorex™
825.0200 |
20 à 200 μl |
284.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10794913
|
Socorex™
825.1000 |
100 à 1000 μl |
483.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10698542
|
Socorex™
825.0100 |
10 à 100 μl |
301.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10445842
|
Socorex™
825.0020 |
2 à 20 μl |
290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10531452
|
Socorex™
835.10 |
1 à 10 ml |
514.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabrication en PP
- Avec un mécanisme de réglage de la précision
- Réglage du volume manipulable d’une seule main
Spécification
Autoclavable | |
1 | |
1 chaque |
Polypropylène | |
Acura™ |