Learn More
Acycloguanosine, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
50mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acycloguanosine |
| Point de fusion | 256°C to 260°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 50 mg |
| Merck Index | 15134 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 0.7mg/mL |
| Poids de la formule | 225.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acycloguanosine