Learn More
AD80, MedChemExpress
Code produit. 16446397
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16446397
Marque: Medchem Express HY101963
MedChemExpress AD80, a multikinase inhibitor, inhibits RET, RAF,SRCand S6K, with greatly reduced mTOR activity.
AD80, a multikinase inhibitor, inhibits RET, RAF,SRCand S6K, with greatly reduced mTOR activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau AD80
CAS 1384071-99-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19F4N7O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (316.84 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F)NC2=CC=C(C3=NN(C(C)C)C4=NC=NC(N)=C43)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 473.43
Poids de la formule 473.43
Pourcentage de pureté 99.16%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.