Learn More
ADA, sol. tampon 0,2M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | ADA buffer soln. |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | Solution de tampon 0,2M |
| pH | 7.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |