Learn More
ADA, sol. tampon 0,2M, pH 7,5, Thermo Scientific™
Code produit 15424809
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15424809 250 mL 250mL
15414809 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62424.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7415-22-7
Formule moléculaire C6H9N2NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 212.137
Numéro MDL MFCD00065483
Clé InChI QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23679048
Nom IUPAC sodium ; 2-[(2-amino-2-oxoéthyl)-(carboxyméthyl)amino]acétate
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau ADA buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration 0.2 M
pH 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL