Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ADAM15.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 47 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 46.88-3000 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ADAM15. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | ADAM 15, ADAM metallopeptidase domain 15, disintegrin-like, and cysteine-rich protein 15, EC 3.4.24, MDC-15, Metargidin |
| Identification génétique (Entrez) | 8751 |
| Afficher plus |