Learn More
Adamantane, Mikromol™
Code produit 30052713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052713 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052713 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0564.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Adamantane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adamantane
CAS 281-23-2
Noms d’analytes ou de composants Adamantane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H16
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Adamantane, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane
Formule InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2
SMILES C1C2CC3CC(CC1C3)C2
Nom IUPAC Adamantane
Poids moléculaire (g/mol) 136.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 136,1252 g/mol