Learn More
Adapalène, Mikromol™
Description
Adapalène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adapalene |
| CAS | 106685-40-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Adapalene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C28 H28 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Adapalene, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)naphthalene-2-carboxylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30) |
| SMILES | COc1ccc(cc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)c5ccc6cc(ccc6c5)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 6-[3-(1-adarantyl)-4-méthoxyphényl]naphthalène-2-carboxylique |
| Afficher plus |