Learn More
Adapalène USP Composé apparenté A, Mikromol™
Code produit 30050327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050327 100 mg 100mg
30050200 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050327 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0681.05
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Adapalène USP Composé apparenté A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-Bromo-2-naphthoate
CAS 33626-98-1
Noms d’analytes ou de composants Methyl 6-Bromo-2-naphthoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H9 Br O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-Naphthoic acid, 6-bromo-, methyl ester (8CI), 6-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-bromo-2-naphthoate, Methyl 6-bromonaphthalene-2-carboxylate, Adapalene Related Compound A
Formule InChI InChI=1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
Nom IUPAC 6-bromonaphtalène-2-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 265.1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 263,9786 g/mol