Learn More
Fisherbrand™ Combo Adapt-a-Rack™
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Couleur:
Bleu / Jaune
Bleu / Vert
Rose / Blanc
Unit Size:
2 pièces
Description
- En polyoxyméthylène (POM)
- Les racks peuvent être assemblés ensemble pour une capacité de stockage supplémentaire (les racks assemblés doivent être soutenus pas le dessous lors du transport)
- Les côtés ouverts permettent de visualiser les étiquettes
- Base plate pour maintenir les tubes à la verticale
- Disponibles dans en une ou plusieurs couleurs pour faciliter l’identification à code
- Autoclavables
Specifications
Specifications
| Type de produit | Rack pour tubes |
| Array | 1 x 4 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu / Vert |
| Capacité | Tubes (5 à 50 ml) |
| Matériau | POM |
| Positions | 4 |
| Forme | Round |
| Étagères | None |
| Empilables | Yes, Interlocking |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction