Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire 250 ml dans le rotor FA-6x250
Code produit. p-7161737 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
1 tube conique de 50 ml
1 tube à centrifuger de 50 ml
1 tube à centrifuger rond Oak Ridge de 50 ml
1 tube à centrifuger rond Oak Ridge de 85 ml
4 tubes coniques Eppendorf Tubes™ de 5,0 ml et 15 ml.(Adaptateurs universels requis pour les tubes de 5 ml)
7 tubes ronds de prélèvement sanguin :D16, 5,5 à 12,0 ml
8 tubes ronds de prélèvement sanguin :D13, 2,6 à 8,0 ml
9 tubes ronds FACS™, 5 ml
Tubes à centrifuger ronds Oak Ridge de 3 x 30 ml
Tubes à centrifuger ronds Oak Ridge de 7 x 10 ml
Tubes à centrifuger ronds Oak Ridge de 7 x 16 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 16202421
Marque: Eppendorf™ 5920769006
Compatible avec une large gamme de tubes à centrifuger pour une utilisation dans le rotor FA-6x250.
ulliCompatible avec une large gamme de tubes à centrifuger pour s’adapter au rotor FA-6x250/liliKit de 2 pièces/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubes à centrifuger ronds Oak Ridge de 7 x 10 ml
Description pour rotor FA-6x250
Nbre de positions 7
Nb par paquet Jeu de 2 pièces