Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor F-35-6-30
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
pour rotor F-35-6-30, grand alésage de rotor
pour rotor F-35-6-30, petit alésage de rotor
Longueur max. du tube:
65 à 89 mm
de 90 à 110 mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Pour Rotor F-35-6-30
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | Fond rond |
| Longueur max. du tube | 65 à 89 mm |
| À utiliser avec (équipement) | pour rotor F-35-6-30, petit alésage de rotor |
| Nbre de positions | 12 |