Learn More
HUBER Adaptateur pour bain
Code produit. 10783276
Click to view available options
Dimensions:
M16 x 1 femelle à G 1/2 femelle
M16 x 1 femelle à G 3/4 femelle
M16 x 1 femelle à M16 x 1 femelle
M16 x 1 femelle à M30 x 1,5 mâle
M16 x 1 mâle à G1/2 femelle
M16 x 1 mâle à G1/2 mâle
M16 x 1 mâle à G3/4 femelle
M16 x 1 mâle à M16 x 1 mâle
M16 x 1 mâle à M24 x 1,5 femelle
M16 x 1 mâle à M24 x 1,5 mâle
M16 x 1 mâle à M30 x 1,5 femelle
M16 x 1 femelle à R 1/2 mâle
M24 x 1,5 femelle à 3/4 NPT femelle
M24 x 1,5 mâle M30 x 1,5 femelle
M24 x 1,5 mâle à RP 1/2 femelle
M30 x 1,5 femelle à G 1 femelle
M30 x 1,5 femelle à G 3/8 mâle
M30 x 1,5 femelle à G1/2 femelle
M30 x 1,5 femelle à G3/4 femelle
M30 x 1,5 femelle à M38 x 1,5 mâle
M30 x 1,5 mâle à G 1 mâle
M30 x 1,5 mâle à G 1/2 mâle
M30 x 1,5 mâle à G3/4 femelle
M30 x 1,5 mâle à Rp1/2 femelle
M30 x 1,5 femelle à G 1/2 mâle
Rp 1/2 femelle à 3/4 NPT femelle
Rp 1/2 femelle à Rp 1/2 femelle
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10783276
Marque: HUBER 9243
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour thermostats.
  • Adaptateur
Spécification
Type Adaptateur
Dimensions M24 x 1,5 mâle à RP 1/2 femelle
Dimensions (L x l) 16 x 1 m