Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº1427
Code produit. 10738883
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 2,7 à 6 ml
12 tubes de 4,5 à 7 ml
15 ml
2 x 25 ml
50 mL
6 tubes de 8,5 à 15 ml
6 x 9 ml
9 tubes de 1,5 à 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10738883
Marque: Hettich™ 5229
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
  • Adaptateur pour portoir n°1427
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Sang/urine, fond rond
Capacité 12 tubes de 2,7 à 6 ml
Diamètre max. du tube 12 mm
Longueur max. du tube 82 mm
À utiliser avec (équipement) Portoir n°1427
Récipients par adaptateur 12