Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº5092
Code produit. 10563903
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 1,1 à 5 ml
12 tubes de 4 à 6 ml
12 tubes de 4 à 7 ml
290 mL
2 x 50 ml
3 x 25 ml
4 x 30 ml
8 x 1 à 5 ml
8 tubes de 4 à 10 ml
Tubes de 100 ml
Tubes de 50 ml
Code produit. 10563903
Marque: Hettich™ 5122
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
  • Adaptateur pour portoir n°5092
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Fond rond, conique, évasé
Capacité 4 x 30 ml
Diamètre max. du tube 25 mm
Longueur max. du tube 110 mm
À utiliser avec (équipement) Portoir n°5092
Récipients par adaptateur 4