Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoirs 4254, 4547-B, 4579-A
Code produit. 10102802
Click to view available options
Capacité:
5 x 50 ml
12 x 15 ml
Code produit. 10102802
Marque: Hettich™ 4437
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
  • Adaptateur pour portoirs 4254, 4547-B, 4579-A
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Conique
Capacité 12 x 15 ml
Diamètre max. du tube 17 mm
Longueur max. du tube 120 mm
À utiliser avec (équipement) Portoirs 4254, 4547-B, 4579-A
Récipients par adaptateur 12