Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoirs nº4254, 4547-B, 4579-A, 4890
Code produit. 10032153
Click to view available options
Capacité:
19 tubes de 4 à 15 ml
21 tubes de 1,6 à 7 ml
225 mL
250 mL
2 x 100 ml
30 tubes de 2,7 à 7 ml
4 x 50 ml
7 x 25 à 30 ml
Code produit. 10032153
Marque: Hettich™ 4442
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
  • Adaptateur pour portoirs n°4254, 4547-B, 4579-A, 4890
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Fond rond
Capacité 2 x 100 ml
Diamètre max. du tube 44 mm
Longueur max. du tube 100 mm
À utiliser avec (équipement) Portoirs n°4254, 4547-B, 4579-A, 4890
Récipients par adaptateur 2