Learn More
Benchmark Scientific Adaptateur pour cryovials/flacons HPLC
Click to view available options
Conditionnement:
1 kit
Description
- Kit d’adaptation pour mini-centrifugeuse myFuge™ 5
- Contient des cryovials de 0,5-2 ml et des flacons HPLC de 1,5/2,0 ml
- Comprend 4 adaptateurs par boîte
Spécification
Spécification
| Description | 1/Adaptateur |
| Matériau | Caoutchouc néoprène |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Non |
| Nb par paquet | 4 |
| Exempt de RNase | Non |