Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour tubes coniques
Conçu pour une utilisation avec une variété de produits afin d’étendre les capacités de manipulation des liquides au laboratoire
93.25€ - 263.00€
Spécification
Type | Adaptateur |
---|---|
Type de tube | Conique |
Capacité | 15 ml |
Couleur | Orange |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10616640
|
Eppendorf™
5820718005 |
Rotor A-4-81 et rotor FA-45-6-30 |
263.00€
7 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10725642
|
Eppendorf™
5820717009 |
Rotor FA-45-6-30 |
93.25€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- 2/boîte ou 4/boîte
- Pour une utilisation avec les rotors Eppendorf
Spécification
Adaptateur | |
Conique | |
15 ml | |
Orange |