Learn More
Dostmann Electronic Prise d’adaptateur
Code produit. 10068581
Click to view available options
Type de sonde:
Thermocouple de type K
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10068581
Marque: Dostmann Electronic 56000048
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateur avancé, robuste et fiable pour connecter des sondes de type K aux connecteurs miniatures sur série P600 / T900
  • Connecteur DIN à adaptateur pour connecteur miniature de type K
  • Adaptateur pour raccordement de sondes de type K avec connecteur miniature sur série P600 / T900
  • Dimensions : câble de 100 mm de long
  • Poids : 25 g
Spécification
Type de sonde Thermocouple de type K
Type de produit Prise d’adaptateur