Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotors nº1613, 1615 et centrifugeuses EBA 200 / 200 S / EBA 270
Code produit. 10082744
Click to view available options
Capacité:
4 mL
Code produit. 10082744
Marque: Hettich™ 6305
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
  • Adaptateur pour rotor
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich n°1613, 1615 et les centrifugeuses EBA 200 / 200 S / EBA 270
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Fond rond
Capacité 4 mL
Diamètre max. du tube 10 mm
Longueur max. du tube 88 mm
À utiliser avec (équipement) Rotors Hettich n°1613, 1615 et centrifugeuses EBA 200 / 200 S / EBA 270
Récipients par adaptateur 1
Nbre de positions 1