Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet S-4x400
Code produit. p-7159250 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
11 tubes à fond rond de 7,5 à 12 ml
15 tubes à fond rond de 4 à 8 ml
1 flacon de 400 ml
1 flacon plat/conique de 175 à 250 ml
1 tube conique de 175 à 225 ml
26 microtubes de 1,5/2,0 ml
4 tubes coniques de 50 ml
7 microtubes de 5,0 ml, tubes coniques de 15 ml
8 tubes à fond rond de 9 ml
Tubes autoportants de 50 ml, Centriprep de 50 ml, Oak Ridge de 30 ml
Tubes à fond rond de 17 x 12 x 75 mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15823232
Marque: Eppendorf™ 5910714009
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4x400.
  • Adapté aux godets pour rotor S-4x400
  • Accueille une sélection de tubes ou flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de tube Conique
Capacité 1 tube conique de 175 à 225 ml
Diamètre max. du tube 62 mm
Longueur max. du tube 143 mm
À utiliser avec (équipement) Godet S-4x400
Récipients par adaptateur 1
Nbre de positions 1
Nb par paquet 2/boîte