Learn More
Motic™ Adaptateur pour caméra de montage C pour capteurs à puce de 1/3 po
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
0,5X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Adaptateur pour caméra de montage C
- Pour une utilisation avec les capteurs à puce pour stéréomicroscopes
- Grossissement de 0,5X
- 1/3 po / 8,46 mm de diamètre
Spécification
Spécification
| Type | C Adaptateur de montage de caméra |
| Diamètre (impériale) | 1/3 in. |
| Diamètre (métrique) | 8,46 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Capteurs à puce pour stéréomicroscopes Motic |
| Pouvoir grossissant | 0,5X |
| Quantité | 1 de chaque |