Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de rotors de microcentrifugeuse 1,5/2,0 ml
Tous les produits Eppendorf ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.82
Click to view available options
Capacité:
6 tubes Microtainer de 0,25 à 0,4 ml
6 tubes Microtainer™ de 0,5 à 0,6 ml
6 tubes PCR de 0,2 ml
6 tubes PCR de 0,5 à 0,6 ml
À utiliser avec (application):
Tubes Backman de 0,4 ml
Tubes Microtainertrade; de 0,5 ml ou 0,6 ml
Tubes PCR de 0,2 ml
Type de tube:
Backman
Eppendorf
PCR
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Adaptateurs de rotors
- 6/boîte
Spécification
Spécification
Type | Adapter |
Type de tube | Backman |
Capacité | 6 tubes PCR de 0,5 à 0,6 ml |
À utiliser avec (équipement) | Rotors |
Angle | Fixe |
À utiliser avec (application) | Tubes Backman de 0,4 ml |
Nb par paquet | 6/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateurs de rotors de microcentrifugeuse 1,5/2,0 ml >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu