Learn More
Carl Zeiss™ Adaptateurs
Code produit. p-8006856
Click to view available options
Type:
Adaptateur 60N - T2, 1,0x
Adaptateur DSLR P95-T2 1,6x
Adaptateur vidéo 44 C, 0,66 po, 0,63X
Adaptateur vidéo 60 C, 0,5 po, 0,5X
Adaptateur vidéo, 44, 0,5 po, 0,5X
Adaptateur vidéo, 44 C 2/3, 1,0X
Pièce de préparation 60-44
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10738683
Marque: Carl Zeiss™ 4561400000000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Adaptateur pour caméra monture C 1/2 in.
• 1/ Sélectionner la colonne d'adaptation caméra ou appareil photo
• 2/ Sélectionner le modèle de stéréo/microscope
• 3/ Identifier l'adaptateur adéquat
• Adaptateur caméra C 1/3'0,5x
• Pour microscope équipé d'une sortie trinoculaire
• Axiostar, Axiostar+, Axiolab, Axiolab A et pol, Axiotech, axioskop 40
• Adaptateur pour appareil photo numérique
• Stemi 2000C, SV6, SV11, SV11 Apo
• Adaptation caméra / appareil photo
• 1/ Sélectionner la colonne adpatation caméra ou appareil photo
• 2/ Sélectionner votre modèle de stéréo/microscope
• Adaptateur caméra monture C
• Adaptation caméra
• Adaptation appareil photo
• Adaptateur pour caméra C1/3 0,5X
• Pour microscope équipé d'une sortie trinoculaire
• Accessoires obligatoires les accessoires de la colonne suivante les accessoires de la colonne suivante tube TVC de la même taille que le capteur CCD de la caméra.
Spécification
Type Pièce de préparation 60-44