Learn More
SymLine™ Adaptateurs
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Taille du bouchon:
S60/61, S51
Description
Existe déjà
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
- De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
- Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | S60/61, S51 |
| Couleur de bouchon | Black |
| Description | S60/61 (m) à S51 (f) |
| Couleur | Black |
| Matériau de revêtement | HDPE-EL |
| Matériau | PEHD-EC |
| Type de produit | Adaptateur fileté |