Learn More
Macherey-Nagel™ Adaptateurs pour colonnes SPE Chromabond™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Colonnes PP (15, 45 et 70 ml)
Colonnes en PP (30 et 70 ml)
Colonnes en verre (3 et 6 ml)
Matériau:
PVDF
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Adaptateur PVDF pour colonnes en verre (3 et 6 ml)
- Adaptateur en PE pour colonnes en polypropylène (15, 45 et 70 ml)
- Adaptateur en PE pour colonnes en polypropylène (30 et 70 ml)
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur |
| À utiliser avec (application) | Extraction en phase solide (SPE) |
| À utiliser avec | Colonnes en PP (30 et 70 ml) |
| Matériau | Polyéthylène |