Learn More
Fisherbrand™ Adaptateurs pour rotor Fisherbrand™ accuSpin™ 4 places avec godet rectangulaire
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon
Couleur:
Blanc
Gris
Marron
Conditionnement:
1 pièce
Description
S’adaptent dans un godet rectangulaire 13-100-587 pour rotor à godets oscillants 13-100-584 ; peut également être utilisé dans un rotor scellé 13-100-589.
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement. Commandez la quantité requise pour équiper le rotor. D’autres tailles d’adaptateur sont disponibles en ligne.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Rotor accuSpin 1 / 1R 4 places |
| Couleur | Marron |
| Type de conteneur | Flacon |