Learn More
Fisherbrand™ Adaptateurs pour rotor à angles fixes Fisherbrand™ accuSpin™ 400 6 places
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor à angles fixes 400 6
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec le rotor à angle fixe 13-100-559.
Les adaptateurs sont vendus individuellement. Commandez la bonne quantité pour équiper le rotor.
Spécification
Spécification
| Type de tube | Conique |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor à angles fixes 400 6 |
| Dimension du tube | 15 ml |