Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire de 100 ml
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1,2 à 5 ml
1,5 à 2 ml
15 ml
18 à 120 ml
18 à 30 ml
2,6 à 7 ml
3 à 15 ml
30 à 50 ml
50 à 75 ml
50 mL
7 à 18 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Adaptateurs pour godets rectangulaires
- Pour une utilisation avec le rotor A-4-44
- Disponibles dans un vaste choix de tailles pour un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Capacité | 1,2 à 5 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Godet rectangulaire de 100 ml |
| Taille de l’alésage (métrique) | 11 mm |
| Nbre de positions | 56 |
| À utiliser avec (application) | Tubes à essai standard, Vacutainer, Falcon et microtubes à essai |
| Nb par paquet | 2/boîte |