Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor à angle fixe
Code produit. 10043061 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5 à 2 ml
20 à 30 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10043061
Marque: Eppendorf™ 5804770005
Améliorez la flexibilité des centrifugeuses Eppendorf grâce à ces adaptateurs de rotor
  • Adaptateurs
  • Pour rotors à angle fixe Eppendorf™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Eppendorf
Capacité 1,5 à 2 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor angulaire fixe
Taille de l’alésage (métrique) 11 mm
Nbre de positions 24
Nb par paquet 2/boîte