Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor à fond rond à angle fixe
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
15 à 18 ml
5 mL
7 à 15 ml
Unit Size:
2 pièces
Description
- Adaptateurs
- Pour rotors à angle fixe à fond rond Eppendorf™
Specifications
Specifications
| Type | Adapter |
| Type de tube | Fond rond |
| Capacité | 5 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor angulaire fixe |
| Taille de l’alésage (métrique) | 29 mm |
| Nbre de positions | 6 |
| Nb par paquet | 2/boîte |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction