Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet rectangulaire de rotor A-4-38
Code produit. 11592225 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
15 ml
20 mL
25 mL
5 à 7 ml
9 mL
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11592225
Marque: Eppendorf™ 5702711004
Grande variété d’adaptateurs pour tous les types de tubes de prélèvement sanguin et tubes de culture cellulaire
  • Adaptateur pour rotor A-4-38
  • Pour la centrifugation de tubes de prélèvement sanguin ou de tubes coniques de 15/50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Capacité 9 mL
À utiliser avec (équipement) Godet rectangulaire pour rotor A-4-38
Taille de l’alésage (métrique) 14,5 mm
Nbre de positions 32
Nb par paquet 2/boîte