Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor HIGHConic III.
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 mL
6,5 ml
8 x 15 ml
Diamètre max. du tube:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Longueur max. du tube:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Conditionnement:
1 kit
2 pièces
Description
Accueillez les tubes coniques dans les nacelles 50 ml pour une utilisation avec le rotor à angle fixe Thermo Scientific HIGHConic III.
- Adaptateurs pour faire fonctionner divers tubes dans le rotor HIGHConic III.
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Type de tube | Fond rond |
| Matériau | Polypropylène |
| Capacité | 3,5 ml |
| Diamètre max. du tube | 11 mm |
| Longueur max. du tube | 100 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor HIGHConic III (75005709) |
| Description | Adaptateurs pour tubes à fond rond de 3,5 ml utilisés dans le rotor HIGHConic III |
| Nbre de positions | 2 |
| Dimension du tube | 3,5 ml |
| Afficher plus |