Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptateurs avec robinet d’arrêt NS, coudés
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Adaptateurs avec rodage NS
- Ferrule en verre courbée (90°) et un robinet d’arrêt NS avec bouchon en verre solide
- Alésage : 2,5 mm
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Comprend | Ferrule en verre courbée (90°) |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |