Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotors
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
2,6 à 8 ml
250 ml fond plat, 175 à 225 ml fond conique
250 ml fond plat, 175 à 225 ml fond conique, 250 ml fond conique Nunc™
5,5 à 12 ml
5 ml FACS
6 plaques MTP, DWP, PCR
9 mL
Flacon conique Corning™ de 500 ml
Flacon de 750 ml
Flacon plat Nalgene™ de 500 ml
Type de tube:
Conique
Fond plat
Fond plat / conique
Fond rond
À utiliser avec (équipement):
Godets universels, S-4xUniversal-Large
Rotor S-4x1000, godets de grande capacité
Rotor S-4xUniversal-Large
Conditionnement:
2 pièces
Description
À utiliser avec :
- 2,6 à 8 ml, ensemble de 2 pièces
- 250 ml fond plat, 175 à 225 ml fond conique et 250 ml fond conique Nunc™, ensemble de 2 pièces
- Veuillez noter que ces flacons coniques doivent être utilisés avec un insert de forme conique fourni par le fabricant.
- 49 x 2,6 à 8 ml, ensemble de 2 pièces
- 5,5 à 12 ml, ensemble de 2 pièces
- 500 ml Corning™, ensemble de 2 pièces
- 500 ml Nalgene™, ensemble de 2 pièces
- 50 ml, ensemble de 2 pièces
- 5 ml FACS, ensemble de 2 pièces
- 750 ml, ensemble de 2 pièces
- 9 ml, ensemble de 2 pièces
- Tubes Eppendorf™ 5,0 ml et 15 ml, ensemble de 2 pièces
- Plaques MTP, DWP, PCR, ensemble de 2 pièces
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Type de tube | Fond plat / conique |
| Capacité | 250 ml fond plat, 175 à 225 ml fond conique |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor S-4xUniversal-Large |
| Description | Veuillez noter que ces flacons coniques doivent être utilisés avec un insert de forme conique fourni par le fabricant. |
| Nbre de positions | 2 |