Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotors
Code produit. 15748399 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
2,6 à 8 ml
250 ml fond plat, 175 à 225 ml fond conique
250 ml fond plat, 175 à 225 ml fond conique, 250 ml fond conique Nunc™
5,5 à 12 ml
5 ml FACS
6 plaques MTP, DWP, PCR
9 mL
Flacon conique Corning™ de 500 ml
Flacon de 750 ml
Flacon plat Nalgene™ de 500 ml
Type de tube:
Conique
Fond plat
Fond plat / conique
Fond rond
À utiliser avec (équipement):
Godets universels, S-4xUniversal-Large
Rotor S-4x1000, godets de grande capacité
Rotor S-4xUniversal-Large
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15748399
Marque: Eppendorf™ 5920741004
Pour une utilisation avec une variété de tubes et plaques Eppendorf, Corning et Nalgene de différentes formes et tailles.
À utiliser avec :
  • 2,6 à 8 ml, ensemble de 2 pièces
  • 250 ml fond plat, 175 à 225 ml fond conique et 250 ml fond conique Nunc™, ensemble de 2 pièces
    • Veuillez noter que ces flacons coniques doivent être utilisés avec un insert de forme conique fourni par le fabricant.
  • 49 x 2,6 à 8 ml, ensemble de 2 pièces
  • 5,5 à 12 ml, ensemble de 2 pièces
  • 500 ml Corning™, ensemble de 2 pièces
  • 500 ml Nalgene™, ensemble de 2 pièces
  • 50 ml, ensemble de 2 pièces
  • 5 ml FACS, ensemble de 2 pièces
  • 750 ml, ensemble de 2 pièces
  • 9 ml, ensemble de 2 pièces
  • Tubes Eppendorf™ 5,0 ml et 15 ml, ensemble de 2 pièces
  • Plaques MTP, DWP, PCR, ensemble de 2 pièces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Fond plat
Capacité Flacon de 750 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor S-4xUniversal-Large
Nbre de positions 1